Principaux documents
72439
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 3 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Taille des particules
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
Fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Remarque sur l'analyse
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..