Principaux documents
70917
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, FITC-marked
size: 6 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
5 ML
910,00 $
910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
910,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
2.5% (solids)
Taille des particules
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluorescence
λex 490 nm; λem 525 nm
Remarque sur l'analyse
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..