Principaux documents
86296
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
5 ML
1 190,00 $
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
1 190,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Couverture de surface
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Taille des particules
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
Fluorescence
λex 490 nm; λem 525
Application(s)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Application
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Autres remarques
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules[1]; Aldehyde modification for coupling with amines[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..