71015BC
Assurance® GDS MPX Top 7 STEC Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
1 930,00 $
About This Item
1 930,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
GDS MPX pour STEC du Top 7, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of E. coli O157:H7 and the "Top Six" non-O157 Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
Agence
AOAC® (PTM)
Niveau de qualité
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
pkg of 100 tests
Fabricant/nom de marque
Assurance GDS®
BioControl Systems 71015-100
BioControl Systems 71015-576
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Après préparation des échantillons avec IMS par rapport aux groupes O du top 7, les échantillons sont analysés dans un essai multiplex afin de détecter la présence de (eae), stx1 et stx2.
- Le test Assurance® GDS MPX pour STEC du Top 7 contient une cible distincte et un résultat différencié pour E. coli O157:H7.
- Enrichissement en 10-18 h en une étape dans du mEHEC®, un milieu d′enrichissement commun à toutes les méthodes BioControl pour E. coli O157:H7, les gènes codant pour la Shiga-toxine et les principaux STEC.
Composants
- Tubes d′amplification MPX pour STEC principaux
- Réactif de concentration pour STEC du top 7Tampon de resuspension TqSolution de lavage pour STEC principaux
Méthode d'analyse
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Nécessaire, mais non fourni
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Articles
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.