MilliporeSigma
Passer à
73085BC
Pointes pour PickPen® Assurance® GDS
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Bulk
Synonyme(s) :
Pointes pour PickPen®
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 tips
Vérifier la disponibilité des articles du panier
521,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NC.81
521,00 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander des informations complémentaires
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
bag of 500 tips
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73085
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with PICKPEN®
storage temp.
room temp
General description
Les pointes pour PickPen® GDS sont les consommables du dispositif PickPen® GDS. Assurance® GDS est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter des organismes pathogènes dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux. Lorsqu'il est utilisé avec les kits de détection de pathogène Assurance® GDS, le dispositif exclusif PickPen® GDS est conçu pour transférer des particules magnétiques lors de la préparation des échantillons. Intégrer le dispositif PickPen® GDS dans le processus de séparation immunomagnétique (IMS) permet d'améliorer le protocole en concentrant l'agent pathogène cible et en réduisant le risque de contamination croisée par la microflore naturellement présente dans diverses matrices alimentaires, sans pour autant compromettre la sensibilité.
Application
Les pointes pour PickPen® Assurance® GDS s'utilisent avec le dispositif PickPen® pour recueillir et transférer des particules magnétiques lors de la préparation des échantillons en vue de la détection d'agents pathogènes alimentaires avec le système Assurance® GDS.
Séparation immunomagnétique (SIM)
Other Notes
Un sachet de 500 embouts PickPen
Legal Information
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
73087BC73091BC79102BC
compatibility
for use with PICKPEN®
compatibility
for use with PICKPEN®
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS PICKPEN® PIPETMAX® System
packaging
bag of 500 tips
packaging
rack of 96 tips
packaging
-
packaging
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing