Principaux documents
73043BC
Millipore
GDS Sample Wells Base
BioControl, For use with GDS
About This Item
Code UNSPSC :
41104017
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 73043
Conditions de stockage
room temperature
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with GDS Rotor-Gene
Température de stockage
room temp
Catégories apparentées
Composants
Bag of 10
Compatibilité
BioControl GDS
Méthode d'analyse
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Souvent commandé avec ce produit