Principaux documents
71008-576BC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonyme(s) :
Système d’amplification d’acide nucléique
About This Item
Code UNSPSC :
41106302
Nomenclature NACRES :
NA.85
Nom du produit
GDS Salmonella Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
Agence
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
complies with AFNOR
meets requirements for AOAC® OMA
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Niveau de qualité
Gamme de produits
Assurance GDS®
Durée de conservation
6-12 mo.
Caractéristiques
0.1 mL amp tubes
Conditionnement
pkg of 576 tests
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems
Technique(s)
RT-PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Le système de détection génétique Assurance GDS® pour Salmonella Tq est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter les salmonelles (Salmonella) dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Exploitant la technologie de séparation immunomagnétique exclusive du dispositif PickPen®, la procédure de préparation des échantillons capture rapidement et efficacement les salmonelles, séparant l'agent pathogène des substances inhibitrices présentes dans l'échantillon et garantissant des réactions de PCR valides pour tous les types d'échantillons, y compris les échantillons alimentaires et environnementaux les plus récalcitrants. La technologie PCR du système Assurance GDS® offre deux niveaux de spécificité supplémentaires, grâce à l'utilisation d'amorces et de sondes hautement spécifiques, permettant une détection précise de Salmonella.
Application
Le système de détection génétique GDS pour Salmonella Tq est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter les salmonelles (Salmonella) dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux.
Caractéristiques et avantages
  • Résultats disponibles le lendemain pour les échantillons alimentaires
  • Milieux d'enrichissement en une étape harmonisés pour la recherche d'agents pathogènes cibles autres que Salmonella
  • Test validé pour le bœuf cru, le porc cru, la dinde crue hachée, les eaux de rinçage de carcasses de volailles, les crevettes crues, le lait écrémé en poudre, le lait liquide, les œufs, les épices, le beurre de cacahouète, les pâtes, l'inox, le caoutchouc, le béton, entre autres
  • Intégration de la séparation immunomagnétique (nouveau dispositifPickPen®) pour une plus grande spécificité et des résultats plus rapides
  • Simplification de la préparation des échantillons (sans blocs chauffants ni réactifs à préparer)
  • Cycleur rotatif exclusif (Rotor-Gene® Q) permettant de chauffer et de refroidir uniformément tous les échantillons
Composants
Chaque kit de 567 tests contient :
  • Tubes d′amplification de Salmonella Tq (0,1 ml)
  • Réactif de concentration de Salmonella
  • Tampon de resuspension Tq
  • Solution de lavage
REMARQUE : Le kit de 100 tests contient des tubes d′amplification standard de 0,2 ml alors que le kit de 576 tests contient des tubes d′amplification de 0,1 ml, plus petits.  Le kit de 576 tests nécessite des outils supplémentaires pour suivre les instructions d′utilisation du kit.
Méthode d'analyse
PCR, séparation immunomagnétique (SIM)
Informations légales
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.