65369
Acide (S)-(−)-α-methoxy-α-trifluorométhylphénylacétique
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Synonyme(s) :
(−)-MTPA, Acide de Mosher
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
≥99.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −73±1°, c = 2% in methanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Point d'ébullition
90 °C/0.1 mmHg
Pf
46-49 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO[C@](C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Clé InChI
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?