62226
2-[(RS)-(4-Methylphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Diphenhydramine impurity B (PhEur), 2-[(4-Methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, 4-Methyldiphenhydramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-[(4-methylphenyl)phenylmethoxy]ethanamin hydrochloride, Neobenodine
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CN(C)CCOC(C1=CC=C(C)C=C1)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C18H23NO.ClH/c1-15-9-11-17(12-10-15)18(20-14-13-19(2)3)16-7-5-4-6-8-16;/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;1H
Clé InChI
BNFDLGUZDIWYJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable