61044
Tryptone Plus
for biotechnological purposes
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Peptone from casein Plus, tryptic digest
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Qualité
for biotechnological purposes
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥12%
Résidus de calcination
≤22%
Perte
≤8.0% loss on drying
pH
6.2-7.2 (25 °C)
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.