95039
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Tryptic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen, ≥3.5% Amino
Synonyme(s) :
Peptone from casein, Peptone from casein, tryptic digest, Tryptone enzymatic digest from casein
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tryptone enzymatic digest from casein, for biotechnological purposes
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥12%
Résidus de calcination
≤17.0%
Perte
≤6.0% loss on drying
pH
6.0-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Solubilité
H2O: 2%, clear, faintly to slightly yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Grow recombinant strains of E. coli
- Propagate theta bacteriophages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.