61020BC
Assurance® GDS Top STEC Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Top STEC
Synonyme(s) :
Wash solution for PCR Sample Prep
About This Item
Produits recommandés
product name
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
bottle of 4 × 250 mL each
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 61020-100
Conditions de stockage
(No metal containers.
Tightly closed.)
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (shiga toxigenic)
Description générale
Application
Composants
Compatibilité
Méthode d'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)