61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Synonyme(s) :
Wash Solution for PCR Sample Prep
About This Item
Produits recommandés
product name
GDS Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS
Niveau de qualité
Forme
liquid
Durée de conservation
6‑12 mo.
Conditionnement
bottle of 4 × 250 mL each
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 61031-100
Conditions de stockage
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Listeria spp.
Salmonella spp.
Description générale
Application
Composants
Compatibilité
Méthode d'analyse
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?