Documents
54374
Supelco
Lithium acetoacetate
analytical standard
Synonyme(s) :
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.02
Numéro Beilstein :
5774841
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)