Principaux documents
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
Lithium acetoacetate-13C4
1 MG
103,00 $
10 MG
223,00 $
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
103,00 $
10 MG
223,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4H6O3 · xLi+
Poids moléculaire :
106.06 (free acid basis)
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
103,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable