537446
Acétate d'éthyle
ReagentPlus®, ≥99.8%
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
≤0.003 mg/mL non-volatile matter
≤0.02% Ethyl alcohol
≤0.05% water
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
water: soluble
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
- As an extraction medium in the multi-residue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
- Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.