Documents
8.22277
Supelco
Acétate d'éthyle
EMPLURA®
Synonyme(s) :
EtOAc
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro Beilstein :
506104
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
205-500-4
Nomenclature NACRES :
NA.05
Qualité
for analytical purposes
for cleaning
for extraction
for preparative purposes
for synthesis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
73 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Puissance
5620 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.2-11.5 %, 38 °F
Impuretés
≤0.1% Water
Résidus d'évap.
≤0.003%
Indice de réfraction
n20/D 1.3720 (lit.)
Point d'ébullition
76.5-77.5 °C (lit.)
Pf
−84 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
85.3 g/L
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Application
  • [Determination of 12 prohibited veterinary drug residues in pig urine by ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry]: Ethyl acetate is utilized for sample preparation in this advanced method to detect drug residues in animal samples, emphasizing its role in veterinary pharmaceutical compliance (Wan et al., 2024).
  • Therapeutic effect of Ginkgetin on smoke-induced airway inflammation by down-regulating the c/EBPβ signaling pathway and CCL2 expression: This study explores the anti-inflammatory properties of Ginkgetin, where ethyl acetate is used in the extraction process, highlighting its utility in biomedical research (Tao et al., 2024).
  • Effect of methanol extract of Plectranthus esculentus N.E.Br tuber and its fractions on indices of benign prostatic hyperplasia in Wistar rats: Ethyl acetate is employed in the extraction of bioactive compounds for pharmacological studies, showing its critical role in therapeutic applications (Kanu et al., 2024).
  • Phytochemical evaluation of Ziziphus mucronata and Xysmalobium undulutum towards the discovery and development of anti-malarial drugs: Demonstrates the use of ethyl acetate in phytochemical screenings, contributing to the development of new anti-malarial medications (Buthelezi et al., 2024).
  • The First Records of the In Silico Antiviral and Antibacterial Actions of Molecules Detected in Extracts of Algerian Fir (Abies numidica De Lannoy) Using LC-MS/MS Analysis: This research utilizes ethyl acetate for extracting compounds from plants for antiviral and antibacterial testing, underscoring its importance in the study of natural products (Benouchenne et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,5 %
Identité (IR) : conforme
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,899 - 0,901
Eau : ≤ 0,1 %
Résidu après évaporation : ≤ 0,003 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.