A2480
5α-Androstan-3β-ol
powder
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5α-androstane
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Solubilité
DMSO: soluble 14 mg/mL at ≤60 °C
H2O: insoluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
DJTOLSNIKJIDFF-LOVVWNRFSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable