Principaux documents
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
Synonyme(s) :
Cesium chloride solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Code UNSPSC :
41116004
Qualité
for flame atomic absorption spectrometry
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
Densité
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable