Documents
219650
Millipore
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Synonyme(s) :
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
ClCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (silver nitrate titration)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 500 mg/mL
Traces de cations
Pb: ≤0.01%
Activité étrangère
DNases, RNases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2