449733
Cesium chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cesium chloride, Cesium monochloride
165,00 $
About This Item
165,00 $
Produits recommandés
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Technique(s)
centrifugation: suitable (density-gradient)
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
645 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.