Principaux documents
1.02038
Supelco
Cesium chloride
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Cesium chloride
25 G
190,00 $
100 G
570,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
190,00 $
100 G
570,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
ClCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-600-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Puissance
2004 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
646 °C
Solubilité
1860 g/L
Densité
3.97 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1800 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.002%
Li: ≤0.00005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.0001%
Rb: ≤0.008%
Zn: ≤0.0003%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Li (Lithium): ≤ 0.00005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Rb (Rubidium): ≤ 0.008 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable