Documents
514888
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
98%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
148-151 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 25 mg/mL, clear
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
Application
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate is a dimethyl PPTS derivative that has been used as a catalyst in the esterification process for the preparation of side chains of nonlinear optical polymer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)