Principaux documents
488771
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled diethyl malonate, 13C Labeled diethyl malonic acid, Malonic acid diethyl ester-13C3
250 MG
765,00 $
765,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
765,00 $
About This Item
Formule linéaire :
13CH2(13CO2C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
765,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.414 (lit.)
pb
199 °C (lit.)
Pf
−51-−50 °C (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
Clé InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.00 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1