51465
Urée
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Pureté
98.5-101.5% (Dried Substance)
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C (completely)
Densité
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?