Principaux documents
49983
Supelco
S-Methyl methanethiosulfonate
analytical standard
Synonyme(s) :
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO2SCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Beilstein:
1446059
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
pb
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Clé InChI
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup