44579
Sulfate de calcium
drying agent
Synonyme(s) :
Gypse
About This Item
Produits recommandés
Qualité
drying agent
Taille des particules
10-20 mesh
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L