Principaux documents
238910
Sigma-Aldrich
Sulfate de calcium
without indicator, 4 mesh
Synonyme(s) :
Gypse
454 G
79,10 $
2.3 KG
233,00 $
79,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
454 G
79,10 $
2.3 KG
233,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CaSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
79,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
chunks
Technique(s)
ion chromatography: suitable
Taille des particules
4 mesh
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Guenther A, et al.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Howard PB and Wadso I.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
L Dubois et al.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
H LYONS et al.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Nathaniel Huebsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(27), 9762-9767 (2014-06-26)
Biological systems are exquisitely sensitive to the location and timing of physiologic cues and drugs. This spatiotemporal sensitivity presents opportunities for developing new therapeutic approaches. Polymer-based delivery systems are used extensively for attaining localized, sustained release of bioactive molecules. However