39411
Polystyrene Beads for Gel Permeation Chromatography
for organic compounds with molecular weight up to 1000 daltons
Synonyme(s) :
Gel Permeation Chromatography Polystyrene Beads, Size exclusion Chromatography Polystyrene Beads
Forme
beads
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
crosslinked with 8% DVB
Groupe de la matrice active
polymer
Taille des particules
40-80 μm
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable