398101
Carbonate de calcium
ACS reagent, chelometric standard, 99.95-100.05% dry basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
chelometric standard
Niveau de qualité
Pureté
99.95-100.05% dry basis
Forme
powder
Impuretés
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
Solubilité
dilute HCl: 6.7%
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
- As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
- To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)