Key Documents
381888
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarbonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.19
Numéro Beilstein :
2574929
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
253-255 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N#Cc1cc2ccccc2cc1C#N
InChI
1S/C12H6N2/c13-7-11-5-9-3-1-2-4-10(9)6-12(11)8-14/h1-6H
Clé InChI
KNBYJRSSFXTESR-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to a new molecular semiconductor.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 442-442 (1991)
Maxim A Faraonov et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(11), 3547-3555 (2017-02-28)
Crystalline anionic salts of titanyl macrocycles with acceptor substituents or an extended π-system have been obtained for the first time: (PPN