515426
4-Iodophthalonitrile
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Ic1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3IN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
Clé InChI
OOHQHYJZUSXMFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable