Principaux documents
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Synonyme(s) :
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
250 MG
220,00 $
1 G
702,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
220,00 $
1 G
702,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H18Pt
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
103-105 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
Clé InChI
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Description générale
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum (II) is a coordination compound in which platinum (Pt) is surrounded by two methyl (CH3) groups and one 1,5-cyclooctadiene (COD) group. It is often used as a precursor in the synthesis of platinum catalysts, which have a wide range of applications in different organic reactions. [1] [2]
Application
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II) can be used as a platinum precursor in the preparation of:
  • Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).[1]
  • Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Preparation of hydrophobic platinum catalysts using a water-in-CO2 microemulsion
Shimizu R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 44(1), 109-114 (2008)
The controlled synthesis of Pt/H? catalysts with intimate metal-acid sites for n-butane isomerization
Wang P, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 309, 110547-110547 (2020)
The room temperature substitution of n-and iso-perfluoropropyl iodides and n-perfluorobutyl iodide to dimethylplatinum (II) 1, 5-cyclooctadiene: The crystal structure of [Pt (C3F7) 2 (COD)]
Thomson J, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 8(9), 782-784 (2005)