Documents
275816
Sigma-Aldrich
cis-Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
98%
Synonyme(s) :
cis-Dichlorobis(benzonitrile)platinum
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CN)2PtCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Pf
224 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pt]Cl.N#Cc1ccccc1.N#Cc2ccccc2
InChI
1S/2C7H5N.2ClH.Pt/c2*8-6-7-4-2-1-3-5-7;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
WAJRCRIROYMRKA-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric hydroformylation reactions
  • Allylation reactions
  • Carbene insertion into O-H bonds of alcohols
  • Cyclopropanation reactions
  • Hydrosilylation reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable