36970
Bromodichloromethane
amylene stabilized, analytical standard
Synonyme(s) :
Dichlorobromomethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
amylene stabilized
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
pb
87 °C (lit.)
Pf
−55 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable