PHR3497
Dibromochloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dibromochloromethane, Chlorodibromomethane
416,00 $
About This Item
416,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
pb
119-120 °C/748 mmHg (lit.)
Pf
−22 °C (lit.)
Densité
2.451 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(Br)Br
InChI
1S/CHBr2Cl/c2-1(3)4/h1H
Clé InChI
GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable