Principaux documents
1.01145
Supelco
Chlorure d'ammonium
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Chlorure d'ammonium
500 G
127,00 $
1 KG
194,00 $
5 KG
788,00 $
25 KG
3 920,00 $
50 KG
6 370,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
127,00 $
1 KG
194,00 $
5 KG
788,00 $
25 KG
3 920,00 $
50 KG
6 370,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H4ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
235-186-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 30 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.8% (silver nitrate titration)
99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01% (as sulfate)
Perte
≤1% loss on drying, 105°C
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
Pf
338 °C (sublimed; External MSDS)
Solubilité
372 g/L (External MSDS)
Densité
1.53 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
600‑900 kg/m3
Traces d'anions
bromide (Br-): passes test
iodide (I-): passes test
nitrate (NO3-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0001%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Restoration of the soil fertility under Cr(VI) and artificial drought condition by the utilization of plant growth-promoting Bacillus spp. SSAU2 : l'étude explore le rôle du chlorure d'ammonium dans l'amélioration de l'efficacité de Bacillus spp. pour restaurer la fertilité des sols dans des conditions de stress, mettant en évidence sa pertinence dans la science de l'environnement et la microbiologie (Sharma et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie) : ≥ 99,8 %
Dosage (argentométrie, calcul sur matière sèche) : 99,0 % à 100,5 %
Identité : test réussi
Aspect de la solution : test réussi
Fraction insoluble : ≤ 0,005 %
Acidité ou alcalinité : test réussi
pH (5 %, eau, 25 °C) : 4,5 à 5,5
Bromures, iodures (Br,I) : test réussi
Nitrates (NO₃) : ≤ 0,0005 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0002 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,0005 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,005 %
Ni (nickel) : ≤ 0,0001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,0002 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 1,0 %
Résidu après combustion (exprimé en sulfates) : ≤ 0,01 %
Conforme aux spécifications ACS, aux normes ISO et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf