73569
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
analytical standard
Synonyme(s) :
2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GCF)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤13.0% water (Karl Fischer)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS/c1-5-4(6)2-3-7-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
BEGLCMHJXHIJLR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?