Documents
34877-M
Sigma-Aldrich
Eau
HPLC Plus
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
HPLC Plus
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6-8 (25 °C)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (32 °F)
0 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
Gradient HPLC
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'eau de qualité HPLC Plus est utile pour l'élution de gradient UHPLC (Ultra-High Pressure Liquid Chromatography) et les études HPLC.
Application
De l′eau a été utilisée dans les études suivantes :
  • pour préparer des solutions d'acide chlorhydrique dilué nécessaires à la préparation de solutions standard d'acides aminés.
  • Dans l'étape d'extraction des échantillons lors des analyses GC-MS (chromatographie sur phase gazeuse-spectrométrie de masse) d'acides aminés à l'état libre et combinés dans des échantillons d'aérosols.
  • Pour préparer des digestions tryptiques d'échantillons standard de protéines et des digestions de lait à partir d'échantillons de lait.
  • Pour préparer de la C60-aminopropylsilice.
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Autres remarques
Avis important
  • L'article réf. 34877-4X2.5L va être supprimé. Nous vous invitons à le commander au flacon sous la référence 34877-2.5L qui est physiquement identique et soumis exactement aux mêmes spécifications.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur parfaitement adaptés à l′analyse HPLC ou LC-MS
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Manolis Mandalakis et al.
Journal of chromatography. A, 1217(1), 143-150 (2009-12-08)
The analysis of amino acids by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) after their derivatization with N-(t-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide was investigated as an alternative approach for the determination of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosols. This technique showed excellent linearity
Martin Fischnaller et al.
Analytica chimica acta, 761, 92-101 (2013-01-15)
Phosphorylation of proteins is an important cellular regulatory process. The analysis of protein phosphorylation is challenging due to the high dynamic range and low abundance natures of phosphorylated species. Mass spectrometry (MS) of phosphopeptides obtained from tryptic protein digests is
Articles
Ultra-high performance liquid chromatographic (UHPLC) separation of ephedrine and its three structural analogs based on polar retention effect on graphite (PREG) mechanism using Supel™ Carbon LC column.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.