30413
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Essai
≥99%
Impuretés
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
pH
8.7-9.3 (25 °C, 5%)
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable