S2429
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté
meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP testing specifications
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Pureté
98.0-100.5% dry basis
Forme
powder, crystals or chunks
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 g/L)
Solubilité
water: ~35.8 g/L at 20 °C
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)