Principaux documents
294098
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
Phenyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Beilstein:
506893
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
eCl@ss :
39031505
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
≥99%
pb:
191 °C (lit.)
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
0.34-6.3 %
Impuretés
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
pb
191 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzonitrile may be used in the synthesis of organic building blocks such as 2-cyclopentylacetophenone, 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole and 1-phenyl-3,4-dihydro-6,7-methylenedioxyisoquinoline. It may also be used as a solvent in the synthesis of bis(trifluoromethyl)diazomethane.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rhodium-catalyzed heterocycloaddition of a diazomalonate and a nitrile: 4-carbomethoxy-5-methoxy-2-phenyl-1,3-oxazole
Tullis JS and Helquist P
Organic Syntheses, 74, 229-229 (1997)
Selective halogen-lithium exchange reactions of 2-(2'-halophenyl)ethyl halides: synthesis of 4,5-methylenedioxybenzocyclobutene and 1-phenyl-3,4-dihydro-6,7-methylenedioxyisoquinoline
Jakiela DJ, et al
Organic Syntheses, 62, 74-74 (1984)
Generation and cyclization of 5-hexenyllithium: 2-cyclopentylacetophenone
Bailey WF, et al
Organic Syntheses, 81, 121-121 (2005)
Microwave spectra of isotopic benzonitriles. Refined molecular structure of benzonitrile.
Casado J, et al.
Journal of Molecular Structure, 8(1-2), 211-224 (1971)
Benzonitrile and acetonitrile complexes of ruthenium ammines.
Clarke RE and Ford PC.
Inorganic Chemistry, 9(2), 227-235 (1970)