Principaux documents
287482
Sigma-Aldrich
4-Octylbenzenesulfonic acid sodium salt
97%
5 G
225,00 $
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
225,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7C6H4SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
225,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Clé InChI
ASJUTVUXOMPOQH-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Dale R Van Stempvoort et al.
Chemosphere, 251, 126386-126386 (2020-03-11)
This study presents the first reported detections and concentrations of alkyl phenoxy-benzenesulfonate surfactants (APBS) in municipal wastewater. A semi quantitative direct injection LC/MS/MS method was developed. Samples of raw influent and final effluent were obtained from fourteen municipal wastewater treatment
Stephanie R Vaughan et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(3) (2020-01-26)
Herein, we examine two sensing schemes for detection and discrimination of chlorinated volatile organic compounds (VOCs). In this work, phosphonium ionic liquids (ILs) were synthesized and vapor sensing properties examined and compared to phosphonium IL-polymer composites. Pure IL sensors were
Patrik Knöös et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 121-132 (2014-04-15)
The release of lactose (hydrophilic) from polymer tablets made with hydrophobically modified poly(acrylic acid) (HMPAA) have been studied and compared to the release of ibuprofen, a hydrophobic active substance. Lactose is one of the most used excipients for tablets, but