36295
2,3-Dichloro-1-propanol
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Glycerol-α,β-dichlorohydrin
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (GC)
Densité
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
Clé InChI
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C