Principaux documents
28622-U
Seringue Hamilton® 1001LTN
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
1 EA
352,00 $
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
352,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
352,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
Taille de l'aiguille
26 ga (cone tip, side port)
Description
gastight
Caractéristiques
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 203141
L de l'aiguille
56 mm (2.2 in.)
Volume
1 mL
Compatibilité
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable