27261
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Synonyme(s) :
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Forme
solid
Impuretés
≤15% water (Karl Fischer)
Pf
>300 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Traces de cations
Fe: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Clé InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?