Documents
03701
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique tetrasodium salt hydrate
≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.17 (anhydrous basis)
Numéro Beilstein :
3861753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (KT)
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Clé InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
L'EDTA est un inhibiteur des métalloprotéases à une concentration efficace allant de 1 à 10 mM. L'EDTA est un chélateur de l'ion zinc au niveau du site actif des métalloprotéases ; il peut également inhiber d'autres protéases dont l'activité dépend d'un ion métallique telles que les protéases à cystéine dépendantes du calcium. Pour une utilisation en tant qu'anticoagulant, l'EDTA est plus couramment utilisé sous forme de sels disodiques ou trisodiques. Sa concentration optimale est de 1,5 milligramme par millilitre de sang.
Notes préparatoires
Produit soluble dans l'eau à température ambiante jusqu'à 1,45 M. La solution résultante sera assez visqueuse et présentera un pH d'environ 10 à 11.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)