E4884
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
ACS reagent, 99.0-101.0%
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Pureté
99.0-101.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 g/L at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- of radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA buffer) for preparation of C2C12 mouse skeletal myoblasts whole cell lysate
- of lysis buffer and IgG resin wash and equilibration buffer for the purification of human proteasome regulatory particles (RPs)
- of M-buffer for the isolation of human cardiomyocyte progenitor cells (CMPCs) from fetal heart
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Produit comparable
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.