27095
Chromoionophore VI
Selectophore™
Synonyme(s) :
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Pf
214-216 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Clé InChI
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable