27087
Chromoionophore II
Selectophore™
Synonyme(s) :
9-Dimethylamino-5-[4-(16-butyl-2,14-dioxo-3,15-dioxaeicosyl)phenylimino]benzo[a]phenoxazine, ETH 2439
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Selectophore™
Niveau de qualité
Forme
solid
Chaîne SMILES
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCOC(=O)Cc1ccc(cc1)\N=C2\C=C3Oc4cc(ccc4N=C3c5ccccc25)N(C)C
InChI
1S/C46H59N3O5/c1-5-7-19-37(20-8-6-2)53-44(50)23-15-13-11-9-10-12-14-18-30-52-45(51)31-34-24-26-35(27-25-34)47-41-33-43-46(39-22-17-16-21-38(39)41)48-40-29-28-36(49(3)4)32-42(40)54-43/h16-17,21-22,24-29,32-33,37H,5-15,18-20,23,30-31H2,1-4H3/b47-41-
Clé InChI
SWOXJPWUWJDGGP-LOKWYOQLSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable